Learn More
Notrax Alfombrilla antivibración para placa de control Saddle Trax™, negra
Código de producto. p-7227244
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
17782298 cada uno
17702308 cada uno
17722308 cada uno
17742298 cada uno
17762298 cada uno
5 options
Código de producto. 17782298
Marca: Notrax 979S0035BL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La espuma microcelular densa absorbe la carga de puntos, así como las vibraciones de todo el cuerpo para trabajadores en pie alrededor de la maquinaria, en carretillas elevadoras y plataformas, mientras que la superficie de la placa de diamante laminada resistente proporciona la máxima durabilidad.
  • Alfombrilla antifatiga de alta resistencia para una comodidad extrema en entornos industriales
  • La espuma microcelular densa absorbe la carga de puntos, así como las vibraciones de todo el cuerpo para trabajadores en pie alrededor de la maquinaria, en carretillas elevadoras y plataformas, mientras que la superficie de la placa de diamante laminada resistente proporciona la máxima durabilidad
  • Dorso antideslizante RedStop™ que evita que la alfombrilla cambie
Especificaciones
Color Negro
Longitud (imperial) 59 in
Longitud (métrico) 150 cm
Material PVC en base de vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm