Learn More
Notrax Alfombrilla antivibración para placa de control Saddle Trax™, negra
Descripción
- Alfombrilla antifatiga de alta resistencia para una comodidad extrema en entornos industriales
- La espuma microcelular densa absorbe la carga de puntos, así como las vibraciones de todo el cuerpo para trabajadores en pie alrededor de la maquinaria, en carretillas elevadoras y plataformas, mientras que la superficie de la placa de diamante laminada resistente proporciona la máxima durabilidad
- Dorso antideslizante RedStop™ que evita que la alfombrilla cambie
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Longitud (imperial) | 59 in |
| Longitud (métrico) | 150 cm |
| Material | PVC en base de vinilo microcelular |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 91 cm |