missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sacubitril/Valsartan, MedChemExpress

Código de producto. p-200098587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487478 10 mg 10 miligramos
16469957 5 mg 5 miligramos
16433507 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487478

Marca: Medchem Express HY18204A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sacubitril/Valsartan (LCZ696), comprised Valsartan and Sacubitril (AHU377) in 1:1 molar ratio, is a first-in-class, orally bioavailable, and dual-acting angiotensin receptor-neprilysin (ARN) inhibitor for hypertension and heart failure. Sacubitril/Valsartan ameliorates diabetic cardiomyopathy by inhibiting inflammation, oxidative stress and apoptosis.

Sacubitril/Valsartan (LCZ696), comprised Valsartan and Sacubitril (AHU377) in 1:1 molar ratio, is a first-in-class, orally bioavailable, and dual-acting angiotensin receptor-neprilysin (ARN) inhibitor for hypertension and heart failure. Sacubitril/Valsartan ameliorates diabetic cardiomyopathy by inhibiting inflammation, oxidative stress and apoptosis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sacubitril/Valsartan
Forma física Powder
CAS 936623-90-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C48H55N6Na3O8.2.5H2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo LCZ696
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (104.39 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (52.19 mM)
SMILES O=C(CCC(O[Na])=O)N([C@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@@H](C)C(OCC)=O)[H].O=C(O[Na])[C@@H](N(C(CCCC)=O)CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NN=NN5[Na])C=C3)C(C)C.[2.5H2O]
Peso molecular (g/mol) 957.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 957.99
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.