Learn More
Sacubitril, MedChemExpress
Código de producto. 16486488
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16486488 10 mg 10 miligramos
16472587 50 mg 50 miligramos
16446756 100 mg 100 miligramos
16439077 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16486488
Marca: Medchem Express HY15407
MedChemExpress Sacubitril (AHU-377) is a potent and orally active NEP (neprilysin) inhibitor with an IC50 of 5 nM. Sacubitril is a component of the heart failure medicine LCZ696. Sacubitril can be used for the research of heart failure, hypertension and COVID-19.
Sacubitril (AHU-377) is a potent and orally active NEP (neprilysin) inhibitor with an IC50 of 5 nM. Sacubitril is a component of the heart failure medicine LCZ696. Sacubitril can be used for the research of heart failure, hypertension and COVID-19.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sacubitril
Forma física Oil
CAS 149709-62-6
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29NO5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AHU-377
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (243.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCC(O)=O)N[C@H](CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)C[C@@H](C)C(OCC)=O
Peso molecular (g/mol) 411.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.49
Porcentaje de pureza 99.18%