Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Punto único
- Para tomar muestras de sacos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de bolsas |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Tipo de punta | Extremo Liso |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Diámetro del núcleo (métrico) | 22 mm |
| Longitud (métrico) | 400 mm |