Learn More
Thermo Scientific™ SacI (10 U/μL)
Código de producto. 10795441 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1200 U
2000 U
5 × 1200 U
Tamaño de la unidad:
1200 unidades
2000 unidades
paquete de 5
10795441 5 × 1200 U paquete de 5
10849530 2000 U 2000 unidades
10369509 1200 U 1200 unidades
3 options
Código de producto. 10795441
Marca: Thermo Scientific™ ER1132
Corte en sitios GAGCT^C con la enzima de restricción SacI , que funciona mejor a 37 °C en su propio tampón exclusivo (isosquizómeros: Eco53kI, EcoICRI, Psp124BI, SstI).
ADN lambda digerido con SacI, agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima SacI
Tampón compatible Tampón único (10X tampones SacI)
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 5 × 1200 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional