Learn More
Thermo Scientific™ Agar de dextrosa Sabouraud con cloranfenicol
Código de producto. p-8394028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
SDA con CAM
SDA con CAM (relleno profundo)
Peso de llenado:
19,5 g ± 1,0 g
22,75g ± 0,75g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Peso de llenado unitSize
12922618 10/paq. Monoplaca de 90 mm SDA con CAM (relleno profundo) 22,75g ± 0,75g -
11933672 10/paq. Monoplaca de 90 mm SDA con CAM 19,5 g ± 1,0 g paquete de 10
2 options
Código de producto. 12922618
Marca: Thermo Scientific™ PO0358A
Cultive y diferencie los hongos en muestras clínicas y medioambientales con este medio de cultivo listo para su uso.
Aísle, cultive y diferencie dermatofitos, hongos y levaduras, como la Candida albicans, gracias al agar dextrosa Sabouraud con cloranfenicol de pH ácido Thermo Scientific™.
Los hongos mantienen el aspecto típico de un cultivo y, de esta forma, se identifican fácilmente de acuerdo con los caracteres macroscópicos estándar. Las infecciones causadas por las especies de Candida son diversas, y oscilan entre superficiales y locales, hasta profundamente asentadas y diseminadas. Candida albicans y Candida glabrata comprenden entre el 70 y el 80 % de los aislados de levadura recuperados de pacientes con enfermedades invasivas.
Este medio de cultivo, también disponible en forma de polvo, tiene aplicaciones en la supervisión medioambiental y en las pruebas de esterilidad, lo que permite implementar rápidamente medidas correctivas si unos niveles inaceptables de carga microbiana indican interrupciones en el control de procesos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo claro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios SDA con CAM (relleno profundo)
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 22,75g ± 0,75g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.