Learn More
Thermo Scientific™ agar dextrosa Sabouraud
Código de producto. p-4522926
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Placa de 90mm
Origen de fabricación:
Alemania
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Origen de fabricación unitSize
11963662 10/paq. Placa de 90mm Reino Unido paquete de 10
10230103 10/paq. Monoplaca de 90 mm Alemania paquete de 10
2 options
Código de producto. 11963662
Marca: Thermo Scientific™ PO0410B
Aísle, cultive y diferencie dermatofitos, otros hongos y levaduras como la Candida albicans en una placa de medios preparada lista para su uso.
Aísle, cultive y diferencie dermatofitos, hongos y levaduras, como las, como las Candida albicans gracias al agar de glucosa Sabouraud de ph ácido Thermo Scientific™.
Los hongos mantienen el aspecto típico de un cultivo y, de esta forma, se identifican fácilmente de acuerdo con los caracteres macroscópicos estándar. Las infecciones causadas por las especies de Candida son diversas, y van desde superficiales y locales hasta profundamente asentadas y diseminadas. Candida arena albicana y Candida glabrata comprenden el 70-80 % de los aislados de levadura recuperados de pacientes con enfermedades invasivas. Este medio de cultivo, también disponible en forma de polvo, tiene aplicaciones en la supervisión medioambiental y en las pruebas de esterilidad, lo que permite implementar rápidamente medidas correctivas si unos niveles inaceptables de carga microbiana indican interrupciones en el control de procesos. 
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo pálido, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formato Placa de 90mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 ± 1,0g
Tipo de empaquetado Triple envoltura: irradiada
Cantidad 10/paq.