missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAA Mouse anti-Human, Clone: OTI4C10, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA814063S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SAA Monoclonal antibody specifically detects SAA in Human samples. It is validated for ELISAEspecificaciones
| SAA | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P0DJI8 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 6288 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| ELISA | |
| OTI4C10 | |
| Unconjugated | |
| SAA1 | |
| amyloid a; Amyloid fibril protein AA; Amyloid protein A; MGC111216; PIG4; SAA; SAA1; Saa-1; Saa2; serum amyloid A; serum amyloid A 1; serum amyloid A 2; serum amyloid A protein; serum amyloid A1; Serum amyloid A1 protein; Serum amyloid A-1 protein; serum amyloid A-like protein; Serum amyloid protein A(2-102); Serum amyloid protein A(2-103); Serum amyloid protein A(2-104); Serum amyloid protein A(3-104); Serum amyloid protein A(4-101); Serum Amyloid-A; TP53I4; tumor protein p53 inducible protein 4 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 19-122 of human SAA (NP_954630) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido