Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo S70-AT
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
20 x 0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Centrifugue de manera eficaz las muestras durante varias sedimentaciones de micromuestras y flotaciones de lipoproteínas con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S70-AT, que ofrece una capacidad de 20 x 0,5 ml a velocidades de hasta 70 000 rpm.
Características:
- Rotor de ángulo fijo (30°) de titanio
- Capacidad: 20 × 0,5 ml
- Velocidad/FCR máximas: 70.000 rpm/307.052 x g
- Factor K: 30,7
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Recomendada para:
perfecta para varias sedimentaciones de micromuestra y flotaciones de lipoproteínas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo S70-AT |
| Material | Titanio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 20 x 0,5 mL |
| RCF máx. | 307.052 x g |
| Vel. máx | 70.000 rpm |
| Radio (métrico) | 56,1 mm |
| Radio mín. (métrico) | 31 mm |
| Factor K | 30,7 |
| Longitud máx. del tubo | 56 mm |
| Mostrar más |