missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Consort Cable de electrodo S7/S8 con conector BNC
Descripción
Consort ofrece una amplia variedad de sensores analíticos electroquímicos de alta calidad y suministros de electrodos.
- Diseñado para aplicaciones de laboratorio, industriales, biotecnológicas y médicas
- Para su uso con medidores portátiles o de sobremesa compatibles
- Durante la calibración o medición, las soluciones se deben agitar suavemente para garantizar lecturas precisas
- Utilice soluciones de calibración frescas con valores cercanos al valor de muestra esperado
- Enjuague el electrodo entre las mediciones: primero en agua destilada y luego con la siguiente muestra a medir
- Deje que los electrodos tengan tiempo suficiente para estabilizarse durante la calibración o medición
- Un indicador de estabilidad en todos los medidores Consort le indica al usuario cuándo se deben tomar las lecturas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Tipos de conector | Conexión de tornillo S7/S8 |
| Tipo | Cable de electrodo |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión de un electrodo a un medidor |
| Longitud (métrico) | 3 m |
| Longitud del cable (métrico) | 3 m |
| Salidas | Enchufe BNC |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?