missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S63845, MedChemExpress

Código de producto. 16494436
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16494436 100 mg 100 miligramos
16499696 50 mg 50 miligramos
16470689 1 mg 1 miligramo
16463148 10 mg 10 miligramos
16432646 25 mg 25 miligramos
16415887 5 mg 5 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16494436

Marca: Medchem Express HY100741

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress S63845 is a potent and selective myeloid cell leukemia 1 (MCL1) inhibitor with a Kd of 0.19 nM for human MCL1.

S63845 is a potent and selective myeloid cell leukemia 1 (MCL1) inhibitor with a Kd of 0.19 nM for human MCL1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material S63845
Forma física Solid
CAS 1799633-27-4
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H37ClF4N6O6S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (40.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C(Cl)=C(OCCN1CCN(C)CC1)C=C2)=[C@@]2[C@]3=C(C4=CC=C(F)O4)SC5=NC=NC(O[C@H](CC6=C(OCC7=CC=NN7CC(F)(F)F)C=CC=C6)C(O)=O)=C53
Peso molecular (g/mol) 829.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 829.26
Porcentaje de pureza 96.47%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.