missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S55746 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16475656
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16475656 100 mg 100 miligramos
16491127 50 mg 50 miligramos
16457627 5 mg 5 miligramos
16444878 10 mg 10 miligramos
16423276 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16475656 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HY117288A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress S55746 hydrochloride (BCL201 hydrochloride) is a potent, orally active and selective BCL-2 inhibitor, with a Ki of 1.3 nM and a Kd of 3.9 nM. S55746 hydrochloride (BCL201 hydrochloride) has antitumor activity with low toxicity.

S55746 hydrochloride (BCL201 hydrochloride) is a potent, orally active and selective BCL-2 inhibitor, with a Ki of 1.3 nM and a Kd of 3.9 nM. S55746 hydrochloride (BCL201 hydrochloride) has antitumor activity with low toxicity.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material S55746 hydrochloride
CAS 1448525-91-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H43ClN4O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo BCL201 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (267.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2CCCCN2C(C3=C(C(N4CC5=C(C=CC=C5)C[C@H]4CN6CCOCC6)=O)C=C(OCO7)C7=C3)=C1)N(C8=CC=C(O)C=C8)C9=CC=CC=C9.Cl
Peso molecular (g/mol) 747.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 747.28
Porcentaje de pureza 98.69%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.