missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S49076, MedChemExpress

Código de producto. 16466046
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16466046 100 mg 100 miligramos
16478167 5 mg 5 miligramos
16440186 2 mg 2 miligramos
16435458 10 mg 10 miligramos
16401637 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16466046

Marca: Medchem Express HY12965

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress S49076 is a novel, potent inhibitor of MET, AXL/MER, and FGFR1/2/3 with IC50 values below 20 nM.

S49076 is a novel, potent inhibitor of MET, AXL/MER, and FGFR1/2/3 with IC50 values below 20 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material S49076
Forma física Solid
CAS 1265965-22-7
Color Naranja
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N4O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (70.70 mM)
SMILES O=C(N1CC2=CC3=C(NC(/C3=C\C4=CC(CN5CCOCC5)=CN4)=O)C=C2)SCC1=O
Peso molecular (g/mol) 438.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.5
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.