missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Minimal impact to the taste or odor of products it transfers. Excellent chemical resistance. Lightweight and easy to handle. Clear tubing provides visual monitoring of flow. Phthalate and BPA free
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 1935/2004;3 A;EU Food 10/2011;FDA;Non-Phthalate;NSF-51;NSF-61 |
| Diámetro interior (imperial) | 3/8 in |
| Material | Tygon S3 B-44-3 |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/2 in |
| Longitud global (métrico) | 50 ft. |
| Color | Clear |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?