missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ S1PR2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA572265

Código de producto. 15950935

  • 528.00€ / 200 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

S1PR2 Polyclonal Antibody for Western Blot

This gene encodes a member of the G protein-coupled receptors, as well as the EDG family of proteins. The encoded protein is a receptor for sphingosine 1-phosphate, which participates in cell proliferation, survival, and transcriptional activation. Defects in this gene have been associated with congenital profound deafness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

S1PR2
Polyclonal
Unconjugated
S1PR2
agr16; edg5; edg-5; S1PR2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography, Protein A
RUO
170457
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.44 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Q9I8K8
S1PR2
KLH conjugated synthetic peptide between 39-73 amino acids from DANRE s1pr2.
200 μL
Primary
Zebrafish
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado