missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ S1P1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 12868482
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
12868482 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12868482

Marca: Invitrogen™ PA520610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control is mouse thymus tissue lysate. PA5-20610 can be used with blocking peptide PEP-0730.

S1P1 is a G-protein coupled receptor for the bioactive lysosphingolipid sphingosine 1-phosphate (S1P) that is coupled to the G(i) subclass of heteromeric G proteins. S1P1 signaling leads to the activation of RAC1, SRC, PTK2/FAK1 and MAP kinases. It plays an important role in cell migration via its role in the reorganization of the actin cytoskeleton and formation of lamellipodia in response to stimuli that increase the activity of the sphingosine kinase SPHK1. S1P1 is required for normal chemotaxis toward sphingosine 1-phosphate, normal embryonic heart development, and normal cardiac morphogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S1P1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica S1PR1
N.º de referencia del gen O08530, P21453, P48303
Alias de gen AI849002; CD antigen CD363; CD363; CD363 antigen; CHEDG1; D1S3362; ECGF1; EDG1; EDG-1; EDG1 (Edg1); Edg1; rhodopsin family G protein-coupled receptor; endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1; endothelial differentiation sphingolipid G-protein-coupled receptor 1; endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1; etID43307.22; Lpb1; Lysophospholipid receptor B1; S1p; S1P receptor 1; S1P receptor Edg-1; s1p1; S1PR1; sphingosine 1-phosphate receptor; sphingosine 1-phosphate receptor 1; sphingosine 1-phosphate receptor EDG1; Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1; sphingosine-1-phosphate receptor 1; wu:fb98f05
Símbolos de los genes S1PR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 14 amino acid peptide near the carboxy terminus of the human S1P1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13609, 1901, 29733
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.