Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical S120-VT
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
8 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Trabaje con una amplia variedad de aplicaciones con el rotor vertical Thermo Scientific™ S120-VT, un rotor de ocho puestos con una capacidad de 120.000 rpm y 500.237 x g.
Incluye:
- 2 ml tubo de Polyalomer Re-SealTM (2 pkgs. De 50)
- Corona (8 pkgs. De 1)
- Tapones (1 pkg. De 10)
- Llave, llave de tapón del rotor y llave dinamométrica
- Herramienta de retirada
- Tapa del rotor (8 pkgs. De 1)
- Manual de instrucciones
- Accesorio de sujeción del rotor
- Grasa para vacío
- Lubricante
Compatible con:
Microultracentrífuga de suelo Thermo Scientific™ Sorvall™ MX, microultracentrífuga MTX 150.
Recomendada para:
Bandas isopícnicas de pequeño volumen o aislamiento de CsCI/ADN.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor vertical S120-VT |
| Material | Titanio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 8 x 2 mL |
| RCF máx. | 500.237 x g |
| Vel. máx | 120.000 rpm |
| Radio (métrico) | 31,1 mm |
| Radio mín. (métrico) | 19,9 mm |
| Factor K | 7,9 |
| Longitud máx. del tubo | 32 mm |
| Mostrar más |