missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S119-8, MedChemExpress

Código de producto. 16493176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16493176 25 mg 25 miligramos
16470937 50 mg 50 miligramos
16444648 10 mg 10 miligramos
16417367 5 mg 5 miligramos
16415486 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16493176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112543

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress S119-8 is a broad spectrum inhibitor of influenza A and B viruses, showing activity against multiple influenza B viruses and an oseltamivir-resistant influenza A virus, but does not inhibit a non-influenza virus, vesicular stomatitis nirus (VSV).

S119-8 is a broad spectrum inhibitor of influenza A and B viruses, showing activity against multiple influenza B viruses and an oseltamivir-resistant influenza A virus, but does not inhibit a non-influenza virus, vesicular stomatitis nirus (VSV).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material S119-8
Forma física Solid
CAS 443639-96-1
Color Amarillo claro
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24N2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (435.48 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1)C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3
Peso molecular (g/mol) 344.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.45
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.