Learn More
S100P Antibody (S100P/4386R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30144699
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30144699 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30144699
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP308769CL1
Rabbit Monoclonal Antibody
S100P Monoclonal antibody specifically detects S100P in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno S100P
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S100P/4386R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen MIG9, migration-inducing gene 9, Protein S100-E, S100 calcium binding protein P, S100 calcium-binding protein Pprotein S100-P, S100E
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment corresponding to C-terminal of human S100P protein (Uniprot: P25815)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6286
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG