Learn More
S100B Mouse, Clone: 4C4.9 + S100B/1012, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
Antígeno S100B
Clon 4C4.9 + S100B/1012
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15930848
Ver documentos
EnquireBio
6285-MSM3-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15940848
Ver documentos
EnquireBio
6285-MSM3-P1
100 μg
554.40€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
S100B
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
6285
Purified bovine brain S100 protein (4C4.9) ;Recombinant full-length human S100B protein (S100B/1012)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
10-12kDa
4C4.9 + S100B/1012
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
XP_016883913
S100B
IgG2a κ
Protein A/G Purified
Cytoplasmic
Brain, Melanoma