missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100B, anti-Human, Clone: S100B/1706R, Abnova™
Monoclonal Antibody
Marca: Abnova RAB00352.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| S100B | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 10 mM PBS. | |
| NEF/S100/S100beta | |
| Original antibody is raised against recombinant protein corresponding to full length human S100B. | |
| RUO | |
| 6285 | |
| Store at -20 to -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| S100B/1706R | |
| Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells) Immunofluorescence (1-2 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.25-0.5 ug/mL) Western Blotting (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| S100 calcium binding protein B | |
| S100B | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido