missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100A16 Antibody (140), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148829
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148829 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148829

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP289804CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

S100A16 Monoclonal antibody specifically detects S100A16 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S100A16
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 140
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Aging-associated gene 13 protein, aging-associated protein 13, DT1P1A7, MGC17528, protein S100-A16, Protein S100-F, S100 calcium binding protein A16, S100FS100 calcium-binding protein A16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human S100A16 (Uniprot#: Q96FQ6; Met1-Ser103).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140576
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.