Learn More
Invitrogen™ S100 Monoclonal Antibody (4C4.9)

Descripción
This antibody stains S100 in Schwannomas, ependymomas, astrogliomas, almost all benign and malignant melanomas and their metastases. Immunostaining of formalin-fixed paraffin-embedded tissues require no special pretreatment. Use at a dilution of 1:50-1:100 for 30 minutes at room temperature. A suggested positive control for this product is melanoma.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | S100 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 4C4.9 |
| Concentración | Conc. Not Determined |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Tissue culture supernatant with 0.09% sodium azide |
| génica | S100B |
| N.º de referencia del gen | P02638, P02639, P04271, P04631, P23297, P35467, P50114, P56565 |
| Alias de gen | AI266795; AI850290; Bpb; hypothetical protein LOC525716; NEF; Protein S100-A1; protein S100-B; S 100; S100; S100 alpha; S100 calcium binding protein A1; S100 calcium binding protein B; S100 calcium-binding protein A1; S100 calcium-binding protein B; S100 calcium-binding protein beta (neural); S100 calcium-binding protein, beta (neural); S-100 calcium-binding protein, beta chain; S-100 protein alpha chain; S-100 protein beta chain; S-100 protein subunit alpha; S-100 protein subunit beta; S100 protein, alpha polypeptide; S100 protein, beta polypeptide; S100 protein, beta polypeptide, neural; S100a; S100A1; S100alpha; S100-alpha; S100B; S100-B; S100beta; S100P |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.