Learn More
S100 beta Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 1G10F4, Proteintech
Código de producto. 16888655 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16888655 20 μL 20 microlitros
16878655 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16888655
Proveedor: Proteintech 666161IG20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
S100B is a member of the S100 family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding motifs. S100 proteins are localized in the cytoplasm and/or nucleus of a wide range of cells and are involved in the regulation of a number of cellular processes such as cell cycle progression and differentiation. S100B may function in neurite extension, proliferation of melanoma cells, stimulation of Ca2+ fluxes, inhibition of PKC-mediated phosphorylation, astrocytosis and axonal proliferation, and inhibition of microtubule assembly. Chromosomal rearrangements and altered expression of this gene have been implicated in several diseases, including Alzheimer′s disease, Down′s syndrome, epilepsy, amyotrophic lateral sclerosis, melanoma, and type I diabetes.
Spezifikation
Antígeno S100 beta
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1G10F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica S100B
N.º de referencia del gen P04271, P04631
Alias de gen NEF, Protein S100 B, S 100 protein beta chain, S 100 protein subunit beta, S100, S100 calcium binding protein B, S100B, S100beta
Símbolos de los genes S100B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S100 beta Fusion Protein Ag7440
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100623510, 25742, 6285
Especies diana Pig, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.