Learn More
Alfa Aesar™ Diclorhidrato de (S,S)-1,2-di(1-naftil)-1,2-etanodiamina, 95 %, 99 % ee
Código de producto. 15487535
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487535 250 mg 250 miligramos
11381889 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487535 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H25993.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1052707-27-3
Fórmula molecular C22H22Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 385.332
Número MDL MFCD09265324
Clave InChI SHNGCXWOHADIKG-IXOXMDGESA-N
Sinónimo 1s, 2s-1,2-di-1-naphthyl-ethylenediamine dihydrochloride, 1s,2s-1,2-di-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, 1s,2s-1,2-di-1-naphthalenyl-1,2-ethanediaminehydrochloride, 1s,2s-1,2-di naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, s, s-1,2-bis 1-naphthyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1s,2s-1,2-bis naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, 1s,2s-1,2-di naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine-hydrogen chloride 1/2, s,s-1,2-di 1-naphthyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 57468034
Nombre IUPAC (1S,2S)-1,2-dinaftalen-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(C(C3=CC=CC4=CC=CC=C43)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,S)-1,2-Di(1-naphthyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Punto de fusión >200°C
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Cantidad 250 mg
Rotación óptica 235° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.35
Porcentaje de pureza 95%