missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 619.77 g/mol |
| CAS | 2010159-56-3 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | VH032-PEG3-NH2 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 1 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 5 Free Base |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido