missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG1-N3

Código de producto. 16481556
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16481556

Marca: MedChemExpress HY103600

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG1-N3 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and 1-unit PEG linker used in PROTAC technology.

Especificaciones

Peso molecular 557.67 g/mol
CAS 2101200-09-1
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Room temperature
Cantidad 500 mg
Sinónimo VH032-PEG1-N3 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 9 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 3
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.32 mM)
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado