Learn More
(S)-N-BOC-propargilglicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10018721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
500 MG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10018721 500 mg Frasco de vidrio 500 MG
10344162 1 g Frasco de vidrio 1 GR
2 options
Código de producto. 10018721
Marca: Thermo Scientific Acros 361805000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 63039-48-5 | C10H15NO4 | 213.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63039-48-5
Fórmula molecular C10H15NO4
Peso molecular (g/mol) 213.23
Número MDL MFCD01320855
Clave InChI AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-l-propargylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-pra-oh, boc-propargyl-gly-oh, n-boc-2-propargyl-l-glycine, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, boc-propargylglycine, boc-l-propargyl glycine
PubChem CID 2734488
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pent-4-inoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC#C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-BOC-Propargylglycine
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85.5°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-N-BOC-Propargylglycine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.