Learn More
(S)-N-BOC-alilglicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776595 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10176663 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10320244 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10176663
Marca: Thermo Scientific Acros 390105000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90600-20-7 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90600-20-7
Fórmula molecular C10H17NO4
Peso molecular (g/mol) 215.249
Número MDL MFCD01320851
Clave InChI BUPDPLXLAKNJMI-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, s-n-boc-allylglycine, boc-l-allylglycine, boc-alpha-allyl-l-gly, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-l-alpha-allyl-gly, boc--allyl-l-gly, rarechem bk pt 0250
PubChem CID 2734487
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pent-4-enoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-BOC-Allylglycine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica + 10.50
Condición de rotación específica +10.50° (20°C c=1,methanol)
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido viscoso