Learn More
(S)-(-)-N-bencil-1-feniletilamina, ChiPros 99 %, ee, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047476
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394186 5 g 5 g
11304196 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19299.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17480-69-2 | C15H24N | 218.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17480-69-2
Fórmula molecular C15H24N
Peso molecular (g/mol) 218.36
Número MDL MFCD00066325
Clave InChI UHABCGJJMSQRRP-ZDUSSCGKSA-O
Sinónimo s---n-benzyl-1-phenylethylamine, s---n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, s-n-benzyl-1-phenylethanamine, s-n-benzyl-1-phenylethylamine, benzyl 1s-1-phenylethyl amine, s-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, s--n-benzyl-alpha-phenylethylamine, pubchem5973, n-benzyl-d-amphetamine
PubChem CID 1268085
Nombre IUPAC (1S)-N-bencil-1-feniletanamina
SMILES C[C@H]([NH2+]CC1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
Densidad 1.01
Punto de ebullición 171°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Índice de refracción 1.564
Cantidad 5 g
Beilstein 3650264
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −39° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.31
Porcentaje de pureza 99%