Learn More
(S)-(-)-N-(3-Pentil)-1-clorhidrato de feniletilamina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7047255
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11334975
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18357.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374790-92-8
Fórmula molecular C13H22ClN
Peso molecular (g/mol) 227.78
Número MDL MFCD06199157
Clave InChI RKPRPVRHVBFULB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s---n-3-pentyl-1-phenylethylamine hydrochloride, s-n-1-phenylethyl pentan-3-amine hydrochloride, pentan-3-yl 1s-1-phenylethyl amine hydrochloride
PubChem CID 22831494
Nombre IUPAC N-[(1S)-1-feniletil]pentan-3-amina; clorhidrato
SMILES Cl.CCC(CC)NC(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-N-(3-Pentyl)-1-phenylethylamine hydrochloride
Punto de fusión 232°C to 234°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.78
Porcentaje de pureza 99%