missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-JQ-35, MedChemExpress

Código de producto. p-200099501
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461127

Marca: Medchem Express HY117286

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (S)-JQ-35 (TEN-010) is an inhibitor of the Bromodomain and Extra-Terminal (BET) family bromodomain-containing proteins with potential antineoplastic activity.

(S)-JQ-35 (TEN-010) is an inhibitor of the Bromodomain and Extra-Terminal (BET) family bromodomain-containing proteins with potential antineoplastic activity.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material (S)-JQ-35
Forma física Solid
CAS 1349719-98-7
Color Pink
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H34ClN7OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo TEN-010
Información de solubilidad DMSO : ≥ 85 mg/mL (157.37 mM)
SMILES O=C(NCCCN1CCN(C)CC1)C[C@H]2C3=NN=C(C)N3C4=C(C(C)=C(C)S4)C(C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2
Peso molecular (g/mol) 540.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.12
Porcentaje de pureza 95.99%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt