Learn More
Éter de tritilo (S)-(-)-glicidílico, 98 % 98 % ee
Código de producto. 15455747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455747 1 g 1 g
15465747 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32961.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129940-50-7
Fórmula molecular C22H20O2
Peso molecular (g/mol) 316.4
Número MDL MFCD00723373
Clave InChI XFSXUCMYFWZRAF-NRFANRHFSA-N
Sinónimo s---trityl glycidyl ether, s-2-trityloxy methyl oxirane, s-trityl glycidyl ether, s---glycidyl trityl ether, s-glycidyl trityl ether, 2s-2-trityloxymethyl oxirane, s-tritylglycidylether, s-2-triphenylmethoxymethyl oxirane, s---glycidyl triphenylmethyl ether, s-glycidyl triphenylmethyl ether
PubChem CID 7168113
Nombre IUPAC (2S)-2-(tritiloximetil)oxirano
SMILES C1C(O1)COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Glycidyl trityl ether
Punto de fusión 99°C to 102°C
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Cantidad 1 g
Rotación óptica −10.5° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.39
Porcentaje de pureza 98%