missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-(S)-Equol, MedChemExpress

Código de producto. 16479646
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16479646 50 mg 50 miligramos
16493088 10 mg 10 miligramos
16462616 25 mg 25 miligramos
16445827 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16479646

Marca: Medchem Express HY100583

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (-)-(S)-Equol is a high affinity ligand for estrogen receptor β with a Ki of 0.73 nM.

(-)-(S)-Equol is a high affinity ligand for estrogen receptor β with a Ki of 0.73 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (-)-(S)-Equol
CAS 531-95-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (412.76 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC1=CC=C2C[C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.27
Porcentaje de pureza 98.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.