Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 One-Door Yellow Safety Storage Cabinets with Door Open Arrest System
Código de producto. 15778362 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
2 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l
2 estantes de acero laminado de 75 kg; 1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero de acero laminado de 22 l
4 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l
4 cajones abatibles a la derecha de acero laminado de 25 kg/5 l
Capacidad portante:
2 cajones: 25 kg/5 l cada uno, Carga máxima: 600 kg
2 estantes: 75 kg cada uno, inserto: 75 kg, sumidero: 22 l, carga máxima: 600 kg
4 cajones: 25 kg/5 l cada uno, Carga máxima: 600 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Capacidad portante unitSize
15778362 4 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l 4 cajones: 25 kg/5 l cada uno, Carga máxima: 600 kg cada uno
15742217 4 cajones abatibles a la derecha de acero laminado de 25 kg/5 l 4 cajones: 25 kg/5 l cada uno, Carga máxima: 600 kg cada uno
15920471 2 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l 2 cajones: 25 kg/5 l cada uno, Carga máxima: 600 kg cada uno
15956832 2 estantes de acero laminado de 75 kg; 1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero de acero laminado de 22 l 2 estantes: 75 kg cada uno, inserto: 75 kg, sumidero: 22 l, carga máxima: 600 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15778362 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3022800233681
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Safety storage cabinets for unrestricted storage of flammable hazardous materials in work areas in accordance with EN 14470-1 and TRGS 510.
  • El primer armario de almacenamiento de seguridad conforme a la norma EN de Aseco
  • Décadas de desarrollo y optimización aseguran que el S-CLASSIC-90 es técnicamente sofisticado
  • Disponible en una gama de anchuras y alturas
  • Campos de aplicación versátiles gracias a diversos equipamientos interiores
  • Manejo cómodo: manejo de la puerta con el mínimo esfuerzo
  • El sistema anticaídas de puertas abiertas opcional permite retirar o almacenar recipientes de forma segura y cómoda con ambas manos
  • Puerta bloqueable con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de bloqueo existente
  • Los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares de hasta 10 mm
  • Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14470-1, TRGS 510
Configuración 4 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l
Dimensiones (Pr x An x Al) 616 x 596 x 1968 mm
Modelo de puerta Con triple bisagra
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de materiales peligrosos inflamables
Incluye 4 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l
Capacidad portante 4 cajones: 25 kg/5 l cada uno, Carga máxima: 600 kg
N.º de puertas 1
Revestimiento de superficie Revestimiento de polvo
Peso (métrico) 291 kg
Color Amarillo
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad