Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad en color gris claro de 2 puertas sin sistema anticaídas de puertas S-CLASSIC-90
Código de producto. 15526855 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad portante:
Estantes de 75 kg cada uno; inserto de 75 kg; sumidero de 33 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante unitSize
15526855 Estantes de 75 kg cada uno; inserto de 75 kg; sumidero de 33 l cada uno
1 options
Código de producto. 15526855
Marca: Asecos™ 3011500133715
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo, con un sistema anticaídas de puertas abiertas opcional.
  • El primer armario de almacenamiento de seguridad conforme a la norma EN de Aseco
  • Décadas de desarrollo y optimización aseguran que el S-CLASSIC-90 es técnicamente sofisticado
  • Disponible en una gama de anchuras y alturas
  • Campos de aplicación versátiles gracias a diversos equipamientos interiores
  • Manejo cómodo: manejo de la puerta con el mínimo esfuerzo
  • El sistema anticaídas de puertas abiertas opcional permite retirar o almacenar recipientes de forma segura y cómoda con ambas manos
  • Puerta bloqueable con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de bloqueo existente
  • Los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares de hasta 10 mm
  • Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14470-1
Configuración 2 estantes de acero laminado; 1 inserto perforado de acero laminado; 1 sumidero de acero laminado
Dimensiones (Pr x An x Al) 616 x 1196 x 1968 mm
Modelo de puerta Con triple bisagra
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias peligrosas e inflamables
Incluye 2 estantes de acero laminado; 1 inserto perforado de acero laminado; 1 sumidero de acero laminado
Capacidad portante Estantes de 75 kg cada uno; inserto de 75 kg; sumidero de 33 l
N.º de puertas 2
Revestimiento de superficie Revestimiento de polvo
Peso (métrico) 451,5 kg
Color Gris claro
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad