Learn More
(S)-(+)-Carvona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044564
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11307156
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07130.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
Carvones are used in the food and flavor industry. It is also used in air freshening products. Oils containing carvones are used in aromatherapy and alternative medicine. In organic synthesis, it is used as a starting material for the synthesis of terpenoid quassin natural product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las carvonas se utilizan en la industria alimentaria y de aromas. También se usa en ambientadores. Los aceites que contienen carvonas se utilizan en aromaterapia y medicina alternativa. En síntesis orgánica, se emplea como material de partida para la síntesis del producto natural de la cuasina terpenoide.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico, etanol y cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2244-16-8
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00062997
Clave InChI ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Sinónimo d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
Nombre IUPAC (5S)-2-metil-5-prop-1-en-2-iliciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Carvone
Densidad 0.959
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.498
Cantidad 25 g
Beilstein 2042970
Índice Merck 14,1874
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,ethanol and chloroform. Immiscible with water.
Rotación óptica +59° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-Carvone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Carvone