missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate, MedChemExpress
Descripción
S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate (Ademetionine disulfate tosylate) is the principal biological methyl donor synthesized in all mammalian cells but most abundantly in the liver.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate |
| CAS | 97540-22-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H34N6O16S4 |
| Sinónimo | Ademetionine disulfate tosylateS-Adenosyl methionine disulfate tosylateAdoMet disulfate tosylate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.21 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (43.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CC[S+](C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)C)C(O)=O.O=S(O)([O-])=O.O=S(O)(O)=O.OS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 766.8 |
| Cantidad | 500 mg |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?