missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate, MedChemExpress

Código de producto. p-200101392
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482506 500 mg 500 miligramos
16455457 50 mg 50 miligramos
16429396 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482506

Marca: Medchem Express HYW017770

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate (Ademetionine disulfate tosylate) is the principal biological methyl donor synthesized in all mammalian cells but most abundantly in the liver.

S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate (Ademetionine disulfate tosylate) is the principal biological methyl donor synthesized in all mammalian cells but most abundantly in the liver.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate
CAS 97540-22-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H34N6O16S4
Sinónimo Ademetionine disulfate tosylateS-Adenosyl methionine disulfate tosylateAdoMet disulfate tosylate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.21 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (43.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC[S+](C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)C)C(O)=O.O=S(O)([O-])=O.O=S(O)(O)=O.OS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 766.8
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 766.8
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.