Learn More
Clorhidrato de S-acetamidometil-L-cisteína, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Acetamidomethyl-L-cysteine hydrochloride |
| Punto de fusión | 165°C (decomposition) |
| Beilstein | 4015821 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.7 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |