Learn More
Clorhidrato de S-acetamidometil-L-cisteína, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438166
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15438166 250 mg 250 miligramos
15439718 1 g 1 g
15449718 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15438166
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63171.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28798-28-9
Fórmula molecular C6H13ClN2O3S
Peso molecular (g/mol) 228.691
Número MDL MFCD00077080
Clave InChI SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl
PubChem CID 16211002
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3-(acetamidometilsulfanil)-2-aminopropanoico;clorhidrato
SMILES CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Acetamidomethyl-L-cysteine hydrochloride
Punto de fusión 165°C (decomposition)
Beilstein 4015821
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.7
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido