Learn More
(S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16457158
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16457158
Marca: Medchem Express HY16713A
MedChemExpress (S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride is a potent and specific AMPAR agonist.
(S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride is a potent and specific AMPAR agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1321546-70-6
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H9ClFN3O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo (5S)-Fluorowillardiine hydrochloride (S)-5-Fluorowillardiine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 6.67 mg/mL (26.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@@H](N)CN1C=C(F)C(NC1=O)=O)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 253.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.62
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.