missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(+)-4-fenil-2-oxazolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-183252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225781 1 g Frasco de vidrio 1 g
10663862 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10225781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303850010
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 99395-88-7 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 99395-88-7
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD00043396
Clave InChI QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo s-+-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyloxazolidin-2-one, 4s-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenyl-, 4s, 4s-4-phenyloxazolidin-2-one, s-4-phenyl-2-oxazolidenone, s-ph-oxazolidinone, pubchem6076
PubChem CID 730424
Nombre IUPAC (4S)-4-fenil-1,3-oxazolidina-2-ona
SMILES C1C(NC(=O)O1)C2=CC=CC=C2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 130°C to 133°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica + 49.5
Condición de rotación específica +49.5° (20°C c=2,CHCl3)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.