Learn More
(S)-4-(4-Aminobencil)-2-oxazolidinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7037306
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 15472438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56017.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La (S)-4-(4-aminobencil)-2-(1H)-oxazolidinona es un intermedio del zolmitriptán (sc-220415) que actúa como un nuevo inhibidor de la enzima P-450 aromatasa del citocromo.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 152305-23-2
Fórmula molecular C10H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.218
Número MDL MFCD03411476
Clave InChI WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 7099156
Nombre IUPAC (4S)-4-[(4-aminofenil)metil]-1,3-oxazolidin-2-ona
SMILES C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone
Punto de fusión 107°C to 111°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 97%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.