missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S 38093, MedChemExpress

Código de producto. 16463918
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463918 10 mg 10 miligramos
16470277 50 mg 50 miligramos
16466637 5 mg 5 miligramos
16464946 100 mg 100 miligramos
16461039 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463918

Marca: Medchem Express HY104003

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress S 38093 is a brain-penetrant, orally active antagonist of H3 receptor, with Kis of 8.8, 1.44 and 1.2 μM for rat, mouse and human H3 receptors, respectively.

S 38093 is a brain-penetrant, orally active antagonist of H3 receptor, with Kis of 8.8, 1.44 and 1.2 μM for rat, mouse and human H3 receptors, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material S 38093
CAS 862896-30-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24N2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (6.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(OCCCN2CC3C(CCC3)C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 288.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.