Learn More
Diclorhidrato de (S)-(-)-3-dimetilaminopirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15433977 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15433977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30661.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144043-20-9
Fórmula molecular C6H16Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 187.11
Número MDL MFCD08561117
Clave InChI LCPKWRSLMCUOOZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-3-dimethylaminopyrrolidine dihydrochloride, s-3-dimethylaminopyrrolidine 2hcl, s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride, s---3-dimethylaminopyrrolidine dihydrochloride, s---3-dimethylaminopyrroli, 3s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine hydrochloride, s-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine.2hcl, 3s-3-dimethylamino pyrrolidine dihydrochloride, s-+-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine dihydrochloride
PubChem CID 53482061
Nombre IUPAC diclorhidrato de N,N-dimetilpirrolidin-3-amina
SMILES Cl.Cl.CN(C)C1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-3-Dimethylaminopyrrolidine dihydrochloride
Punto de fusión 176°C to 181°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica −3.7° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.11
Porcentaje de pureza 97%