Learn More
(S)-3-Aminometil-1-Boc-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7035114
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15499587 250 mg 250 miligramos
15479587 1 g 1 g
15489587 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15499587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52822.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 140645-24-5 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140645-24-5
Fórmula molecular C11H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.309
Número MDL MFCD03839877
Clave InChI WPWXYQIMXTUMJB-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-1-boc-3-aminomethyl piperidine, s-n-boc-3-aminomethylpiperidine, s-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, s-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, s-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, s-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-1-n-boc-piperidine-3-methylamine, 3s-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
PubChem CID 1502022
Nombre IUPAC (3S)-3-(aminometil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (S)-3-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 97%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.