Learn More
Branson Ultrasonics™ S-250A Model Sonifier™ Analog Cell Disrupter
Click to view available options
Vataje:
200 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Maximum volume of 500mL
- Minimum volume of 1mL
- Analog control
- 13mm disruptor horn
- Sound box not included and is a recommended accessory.
Especificaciones
Especificaciones
| Vataje | 200 W |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Descripción | Analog control sonicator/cell disruptor |
| Incluye | 13 mm disruptor horn |
| Peso (métrico) | 8.5 kg |