Learn More
IKA™ Herramienta de dispersión S 25
Código de producto. p-7241147 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
S 25 EC-C-18 G
S 25 EC-C-25 G
Intervalo de volumen (métrico):
De 0,01 L a 1,5 L
De 0,05 L a 2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Intervalo de volumen (métrico) unitSize
17553656 S 25 EC-C-18 G De 0,01 L a 1,5 L cada uno
17563656 S 25 EC-C-25 G De 0,05 L a 2 L cada uno
2 options
Código de producto. 17553656
Marca: IKA™ 0020108996
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La herramienta de dispersión S 25 es adecuada para aplicaciones generales que implican una mezcla de alta velocidad y cizalladura, trituración en líquido, emulsificación, reducción del tamaño de partículas en la solución y disolución vigorosa de sólidos y líquidos miscibles e inmiscibles en un medio líquido.
  • La herramienta de dispersión S 25 es adecuada para aplicaciones generales que implican una mezcla de alta velocidad y cizalladura, trituración en líquido, emulsificación, reducción del tamaño de partículas en la solución y disolución vigorosa de sólidos y líquidos miscibles e inmiscibles en un medio líquido.
  • Como indica el nombre ''limpieza fácil'', las herramientas de dispersión son especialmente fáciles de limpiar: simplemente girando y bajando la abrazadera, el eje y el rotor se pueden extender desde el eje hasta que el rotor completo salga del estátor. Después, el tubo del eje de la herramienta también se puede enjuagar por completo desde el interior.
  • Nota: Solo es compatible con los dispersores T 25 Easy Clean digital y control. La función de detección de temperatura de las herramientas T solo se puede activar cuando se utiliza en combinación con el control de limpieza fácil T 25.
Herramienta de dispersión, S 25 EC-C G, mezcla, IKA, dispersores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Herramienta de dispersión
Velocidad 25.000 rpm
Intervalo de volumen (métrico) De 0,01 L a 1,5 L
Longitud de inmersión Entre 35 y 150 mm
Longitud del eje (métrico) 191 mm
Material AISI 316 L, cerámica
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones generales que afectan a la mezcla de alta velocidad y cizalladura, a la trituración en líquido, la emulsificación, la reducción del tamaño de las partículas en la solución y la disolución vigorosa de sólidos y líquidos miscibles e inmiscibles
Para utilizar con (equipo) Homogeneizador T 25
Modelo S 25 EC-C-18 G
Método de esterilización Todos los métodos
Intervalo de temperatura (métrico) Máx. 180°C
Peso (métrico) 0,4 kg